Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de policarbonato
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10301031 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Diámetro exterior (métrico):
6,5 mm
6,5 mm
12 mm
24,5 mm
Área de cultivo:
0,33 cm2
1,12 cm2
4,7 cm2
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos Diámetro exterior (métrico) Área de cultivo unitSize
10301031 0,4 μm 6 24,5 mm 4,7 cm2 paquete de 24
10567522 0,4 μm 12 12 mm 1,12 cm2 paquete de 48
10615345 3 μm 12 12 mm 1,12 cm2 paquete de 48
10246481 8 μm 6 24,5 mm 4,7 cm2 paquete de 24
10025471 3 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 paquete de 48
10107341 5 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 48 PCS
10147291 0,4 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 paquete de 48
10167000 8 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 paquete de 48
10471242 3 μm 6 24,5 mm 4,7 cm2 paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10301031 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    277.00€
    258.44€ / paquete de 24
    Ahorro 18.56€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño de autocentrado patentado proporciona acceso independiente a la membrana apical y la membrana basolateral de la monocapa celular. La placa multipocillo Corning™ Transwell™ con insertos de membrana de policarbonato permeable es la solución ideal para el estudio de células independientes y dependientes de anclaje.
Los soportes permeables, también conocidos como insertos para cultivos celulares, son una herramienta esencial para el estudio de las líneas celulares tanto dependientes como independientes de anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
  • Producir un entorno de cultivo celular que se asemeje mucho a un estado in vivo
  • Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una manera más natural porque las células se alimentan de forma apical y basolateral
  • Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
  • Diseñar una diversidad de experimentos utilizando distintos tamaños de poros, tipos de membranas y recubrimientos 10 μmembrana translúcida de m de espesor
  • Tamaños de poro que van desde 0,4 μm a 8 μm de diámetro
  • Tratamiento para una fijación celular óptima
  • Se suministra en placas de varios pocillos
  • La membrana debe estar teñida para conseguir visibilidad celular
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 6 insertos; 4 platos/caja.
Área de cultivo 4,7 cm2
Material Policarbonato
Volumen del pocillo (métrico) 2,6 ml
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Inserto microporoso precargado en placa de cultivo de tejidos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células epiteliales y endoteliales; estudios de patogénesis microbiana, transporte, migración/invasión y cocultivo
Diámetro exterior (métrico) 24,5 mm
Cantidad Empaquetado 6 insertos en una placa de 6 pocillos, 4 placas por caja
N.° por paquete 4 platos; 6 insertos/placa
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6