Learn More
Corning™ Ultrapure Laminin, Mouse
BIOPHARMA
Código de producto. 10419592 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10419592 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10419592 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00€
    254.53€ / 1 miligramos
    Ahorro 12.47€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Promotes cell adhesion, migration, growth, and differentiation, including neurite outgrowth
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Laminin is a major component of basement membranes. It has numerous biological activities ­including promotion of cell adhesion, migration, chemotaxis, growth, and differentiation, including neurite outgrowth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 to 10μg/ cm2
Para utilizar con (aplicación) Cell Adhesion, Cell Growth and Differentiation, Cell Migration, Neurite Outgrowth
Formulación Frozen in 0.05M Tris HCl, 0.15M NaCl pH 7.4
Peso molecular 900kD (unreduced)
Nombre Mouse Ultrapure Laminin
Intervalo de pH 7.4
Pruebas de control de calidad >90% by SDS-PAGE
Cantidad 1 mg
Fuente Engelbreth Holm Swarm (EHS) Mouse tumor
Requisitos de almacenamiento -70°C
Reactividad cruzada Mouse