Learn More
Corning™ Medio sin proteínas/suero Df9 Insectagro™, 1X, con L-glutamina
BIOPHARMA
Código de producto. 15373611
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
15373611 6 x 500 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15373611 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 13410CV
Formulado para favorecer la propagación de células de insectos Sf9 en cultivos celulares.
  • Satisface las exigencias de los cultivos celulares Sf9 y Sf21
  • Cultivado en incubadoras no humidificadas, sin CO2 a 27 °C
  • Muestra las cualidades de cultivo de monocapa y suspensión
  • Con sus tiempos rápidos de duplicación de 18 a 22 horas, las células Sf9 se pueden escalar fácilmente hasta grandes cultivos utilizando biorreactores
  • Capaz de expresar proteínas de longitud completa
  • Se conoce que producen ciertas proteínas hasta un 20 % de proteína total
Información de órdenes
Los medios líquidos y en polvo se envasan en PET con precintos seguros; se envían a temperatura ambiente. Los certificados de análisis para cada lote están disponibles bajo petición en Mediatech.
Compliance
Los productos líquidos se prueban para determinar la esterilidad de acuerdo con las directrices de la FDA sobre la fabricación de productos de diagnóstico in vitro (enero 1994) para el etiquetado estéril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células de insectos, sin proteínas
Esterilidad Estéril
Con aditivos Glutamina
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular de insectos
Cantidad 6 x 500 mL
Nivel de endotoxinas 0,1364 UE/ml
pH 6,7
Estado normativo RUO
Fuente Se creó en el Laboratorio de Patología de insectos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a partir de la línea celular IPLBSF-21, derivada del tejido ovárico de pupa del gusano cogollero del maíz
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.