Learn More
Karl Hecht™ Frasco Coplin
Código de producto. 10683141
Cambiar vista
Click to view available options
El dispositivo tiene:
10 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. El dispositivo tiene Tamaño de la unidad
10683141 10 portaobjetos cada uno
1 options
Código de producto. 10683141 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42470010
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Tiñe los portaobjetos en juegos con esta placa de tinción. Karl Hecht™ El frasco Coplin tiene capacidad para hasta 10 portaobjetos de microscopio e incluye una tapa.
  • Formato de frasco Coplin.
  • Tiene capacidad para hasta 10 portaobjetos de microscopio.
  • Viene con funda.
Especificaciones
Tipo Recipiente de tinción
El dispositivo tiene 10 portaobjetos
Altura (imperial) 76mm
Altura (métrico) 76 mm
Incluye Tapa
Anchura (métrico) 26 mm