Descripción
Refrigerada, con rotor S-4xUniversal-Large, incl. vasos de precipitados universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml y placas, 230 V/ de 50 a 60 Hz
- Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 1000 ml
- Opciones de rotor de placas para centrifugación de todo tipo de MTP, PCR o Deepwell Plates
- Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 50 ml
- Centrifugación de alta velocidad de hasta 21.194 × g (13.700 rpm)
- Hermético a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ Las tapas y tapones permiten un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa.
- Tapa de centrífuga con cierre suave.
- Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
- Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
- Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo |
| Tipo de controlador | Teclado |
| RCF máx. | 21.194 x g |
| Refrigerado | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Hasta 4 tubos cónicos de 1000 ml/52 de 50 ml |
| Incluye | Rotor, cubetas universales, adaptadores para tubos cónicos y placas de 5/15/25/50 ml |
| Modelo | Centrífuga 5920 R (EU-IVD) |
| Nivel de ruido | <55 dB(A) |
| Perfil (aceleración/frenado) | 10/10 |
| Memoria para programas | 99 (5 teclas de programa) |
| Mostrar más |
La centrífuga 5920 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.