Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5920 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15885123 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Con Rotor S-4 x 1000, Cestillos de placa/tubo y adaptadores para tubos de fondo redondo con diámetro 13/16 mm
Con Rotor S-4 x 1000, cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml
Con Rotor S-4 x 1000, cubetas de alta capacidad y adaptadores para tubos cónicos de 15 mL/50 ml
Con Rotor S-4 x 1000, cubetas para placas/tubos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml
Con Rotor S-4 x 750, cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml
Con Rotor S-4 xUniversal-Large, Cestillos universales y adaptadores para tubos de fondo redondo con diámetro 13/16 mm
Con Rotor S-4 xUniversal-Large, cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos y placas de 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL
Con rotor S-4x1000, incl. cestillo de placas/tubos y portador de placas
Sin rotor
Modelo:
Centrífuga 5920 R (EU-IVD), teclado
Centrífuga 5920 R, teclado
Rotor:
Ninguno
S-4x1000
S-4x750
S-4xUniversal-Large
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Incluye Modelo Rotor Requisitos eléctricos unitSize
15885123 Sin rotor Centrífuga 5920 R, teclado Ninguno 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
16574144 Con Rotor S-4 xUniversal-Large, cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos y placas de 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL Centrífuga 5920 R (EU-IVD), teclado S-4xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
16000552 Con Rotor S-4 xUniversal-Large, Cestillos universales y adaptadores para tubos de fondo redondo con diámetro 13/16 mm Centrífuga 5920 R (EU-IVD), teclado S-4xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15743315 Con Rotor S-4 x 750, cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml Centrífuga 5920 R (EU-IVD), teclado S-4x750 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15694614 Con Rotor S-4 x 1000, cubetas de alta capacidad y adaptadores para tubos cónicos de 15 mL/50 ml Centrífuga 5920 R (EU-IVD), teclado S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15638610 Con Rotor S-4 x 1000, cubetas para placas/tubos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml Centrífuga 5920 R (EU-IVD), teclado S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15763315 Con Rotor S-4 x 1000, Cestillos de placa/tubo y adaptadores para tubos de fondo redondo con diámetro 13/16 mm Centrífuga 5920 R (EU-IVD), teclado S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15713315 Con Rotor S-4 x 1000, cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml Centrífuga 5920 R (EU-IVD), teclado S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
16564144 Con Rotor S-4 xUniversal-Large, cestillos universales y adaptadores para tubos cónicos y placas de 5 mL/15 mL/25 mL/50 mL Centrífuga 5920 R, teclado S-4xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15815143 Con Rotor S-4 xUniversal-Large, Cestillos universales y adaptadores para tubos de fondo redondo con diámetro 13/16 mm Centrífuga 5920 R, teclado S-4xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15865133 Con Rotor S-4 x 750, cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml Centrífuga 5920 R, teclado S-4x750 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15805133 Con Rotor S-4 x 1000, cubetas de alta capacidad y adaptadores para tubos cónicos de 15 mL/50 ml Centrífuga 5920 R, teclado S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
16652842 Con rotor S-4x1000, incl. cestillo de placas/tubos y portador de placas Centrífuga 5920 R, teclado S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15845133 Con Rotor S-4 x 1000, cubetas para placas/tubos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml Centrífuga 5920 R, teclado S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15825133 Con Rotor S-4 x 1000, cestillos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 15 ml/50 ml Centrífuga 5920 R, teclado S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15 options
Código de producto. 15885123
Marca: Eppendorf™ 5948000010
La Eppendorf Centrifuge 5920 R (refrigerada) ofrece un alto rendimiento y una avanzada gestión de la temp. en un diseño muy compacto. Con una capacidad de hasta 4 tubos cónicos de 1.000 mL / 52 x 50 mL, permite centrifugar tanto placas como tubos en el mismo cestillo y obtener una flexibilidad real.
Refrigerada, con rotor S-4xUniversal-Large, incl. vasos de precipitados universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml y placas, 230 V/ de 50 a 60 Hz
  • Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 1000 ml
  • Opciones de rotor de placas para centrifugación de todo tipo de placas MTP, PCR o Deepwell
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 50 ml
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 21.194 x g (13.700 rpm).
  • Los tapones y tapas Eppendorf QuickLock™ herméticas a los aerosoles permiten cerrar la tapa con mayor rapidez y ergonomía
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Tipo de controlador Keypad
    Descripción Centrífuga de sobremesa
    Capacidad 4 x 1000 mL
    RCF máx. 21.194 x g
    Vel. máx 13500 rpm
    Refrigerado Sí
    Pantalla Pantalla LCD grande y luminosa
    Incluye Sin rotor
    Modelo Centrífuga 5920 R, teclado
    Nivel de ruido <55 dB(A)
    Rotor Ninguno
    Rotor incluido No
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador de ciclo de vida del rotor, reconocimiento automático de desequilibrio
    Estándares EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC parte 15 clase A, EN 378-1, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Intervalo de temperatura -11°C a +40°C
    Temporizador De 10 s a 99 h 59 min., Función de funcionamiento continuo, Centrifugado corto
    Tipo Centrífuga de sobremesa
    Anchura exterior (imperial) 29,2 in
    Anchura exterior (métrico) 74 cm
    Altura exterior (imperial) 15,9 in
    Altura exterior (métrico) 40 cm
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tensión 230 V
    Vataje 1650 W
    Mostrar más Mostrar menos
    La centrífuga 5920 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.