Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5920 R
BIOPHARMA
Código de producto. 15865133 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Rotor, Cubos Universales, Adaptadores para Tubos de Fondo Redondo (13/16 mm dia.)
Rotor, cubeta de placa/tubo, portaplacas
Rotor, cubetas de alta capacidad, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
Rotor, cubetas de placa/tubo, adaptadores para tubos de fondo redondo (13/16 mm de diámetro)
Rotor, cubetas para placas/tubos, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
Rotor, cubetas redondas, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
Rotor, cubetas universales, adaptadores para tubos cónicos y placas de 5/15/25/50 ml
sin rotor
Modelo:
Centrífuga 5920 R
Centrífuga 5920 R (EU-IVD)
Rotor:
No incluido
S-4x1000
S-4x750
S-4xUniversal-Large
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Modelo Rotor Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15865133 Rotor, cubetas redondas, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5920 R S-4x750 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
16574144 Rotor, cubetas universales, adaptadores para tubos cónicos y placas de 5/15/25/50 ml Centrífuga 5920 R (EU-IVD) S-4xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
16000552 Rotor, Cubos Universales, Adaptadores para Tubos de Fondo Redondo (13/16 mm dia.) Centrífuga 5920 R (EU-IVD) S-4xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15743315 Rotor, cubetas redondas, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5920 R (EU-IVD) S-4x750 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15694614 Rotor, cubetas de alta capacidad, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5920 R (EU-IVD) S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15638610 Rotor, cubetas para placas/tubos, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5920 R (EU-IVD) S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15763315 Rotor, cubetas de placa/tubo, adaptadores para tubos de fondo redondo (13/16 mm de diámetro) Centrífuga 5920 R (EU-IVD) S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15713315 Rotor, cubetas redondas, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5920 R (EU-IVD) S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15885123 sin rotor Centrífuga 5920 R No incluido 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
16564144 Rotor, cubetas universales, adaptadores para tubos cónicos y placas de 5/15/25/50 ml Centrífuga 5920 R S-4xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15815143 Rotor, Cubos Universales, Adaptadores para Tubos de Fondo Redondo (13/16 mm dia.) Centrífuga 5920 R S-4xUniversal-Large 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15805133 Rotor, cubetas de alta capacidad, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5920 R S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
16652842 Rotor, cubeta de placa/tubo, portaplacas Centrífuga 5920 R S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
15845133 Rotor, cubetas para placas/tubos, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5920 R S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15825133 Rotor, cubetas redondas, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml Centrífuga 5920 R S-4x1000 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15865133 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5948000510
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La Eppendorf Centrifuge 5920 R (refrigerada) ofrece un alto rendimiento y una avanzada gestión de la temp. en un diseño muy compacto. Con una capacidad de hasta 4 tubos cónicos de 1.000 mL / 52 x 50 mL, permite centrifugar tanto placas como tubos en el mismo cestillo y obtener una flexibilidad real.
Refrigerada, con rotor S-4xUniversal-Large, incl. vasos de precipitados universales y adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml y placas, 230 V/ de 50 a 60 Hz
  • Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 1000 ml
  • Opciones de rotor de placas para centrifugación de todo tipo de MTP, PCR o Deepwell Plates
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 50 ml
  • Centrifugación de alta velocidad de hasta 21.194 × g (13.700 rpm)
  • Hermético a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ Las tapas y tapones permiten un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa.
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
Tipo de controlador Teclado
Descripción Centrífuga de sobremesa
Capacidad 4 x 750 mL
RCF máx. 21.194 x g
Vel. máx 13500 rpm
Refrigerado Sí
Incluye Rotor, cubetas redondas, adaptadores para tubos cónicos de 15/50 ml
Modelo Centrífuga 5920 R
Nivel de ruido <56 dBA
Rotor S-4x750
Rotor incluido Sí
Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador
Estándares EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC parte 15 clase A, EN 378-1, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
Temporizador De 10 s a 99 h 59 min., Función de funcionamiento continuo, Centrifugado corto
Anchura exterior (imperial) 29,2 in
Anchura exterior (métrico) 74 cm
Altura exterior (imperial) 15,9 in
Altura exterior (métrico) 40 cm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
Tensión 230 V
Vataje 1650 W
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Intervalo de temperatura (métrico) -11 °C a +40 °C
Tipo de pantalla Pantalla LCD grande y luminosa
Show More Show Less
La centrífuga 5920 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.