Learn More
Contec™ Recambios de fregona no estériles para sistema de lavado de paredes VertiKlean™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17235176 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Recambio de mopa de 35,6 cm (14 pulgadas)
Código de producto.
17235176 Recambio de mopa de 35,6 cm (14 pulgadas)
1 options
Código de producto. 17235176 Proveedor Contec™ N.º de proveedor LVKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00€
    395.15€ / paquete de 32
    Ahorro 58.85€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelo con el sistema de lavado de paredes VertiKlean&trade, diseñado para limpiar superficies verticales. Los recambios y fundas de fregonas no estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión.
Utilícelo con el sistema de lavado de paredes VertiKlean&trade, diseñado para limpiar superficies verticales. Los recambios y fundas de fregonas no estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión. Existe una opción con textura para aplicaciones que requieren una mayor capacidad de eliminación de partículas.
  • Ligera, de poliéster, desechable
  • Ideal para la aplicación de desinfectantes y la limpieza en húmedo de superficies verticales, techos y paredes en entornos controlados; permite llegar a esquinas y techos de difícil acceso con un rango completo de movimientos
  • La espuma absorbente lleva los disolventes y desinfectantes a la superficie; el tejido de poliéster ofrece una excelente resistencia a la abrasión y contribuye a distribuir el líquido de manera uniforme sobre la superficie que se está limpiando
  • Los recambios están cortados con láser para sellar los bordes, lo que limita aún más una posible contaminación al pasar la fregona
  • La opción de superficie con textura es perfecta para aplicaciones que requieren un mayor frotamiento
  • No contiene celulosa;  compatible con una amplia gama de productos químicos, detergentes, desinfectantes y productos de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 38 x 11 cm (15 x 4 in)
Tipo de producto Recambio de mopa
Longitud (imperial) 15 pulg
Esterilidad No estéril
Altura (imperial) 1 pulg
Anchura (imperial) 4 pulg
Tamaño Grande
Desechables
Para utilizar con (equipo) Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect grande de 35,6 cm (14 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con los accesorios correspondientes para la limpieza húmeda de paredes y techos en entornos no estériles
Material Tejido de punto de poliéster, espuma de poliéster, Polyester Foam