Learn More
Contec™ Recambios de fregona estériles para sistema de lavado de paredes VertiKlean™
Tienda Contec ProductosDescription
- Ligero, de poliéster, desechable
- Ideal para la aplicación de desinfectantes y la limpieza en húmedo de superficies verticales, techos y paredes en entornos controlados; permite llegar a esquinas y techos de difícil acceso con un rango completo de movimientos
- La espuma absorbente lleva los disolventes y desinfectantes a la superficie; el tejido de poliéster ofrece una excelente resistencia a la abrasión y contribuye a distribuir el líquido de manera uniforme sobre la superficie que se está limpiando
- Los recambios están cortados con láser para sellar los bordes, lo que limita aún más una posible contaminación al pasar la mopa
- La opción de superficie con textura es perfecta para aplicaciones que requieren mayor frotamiento
- No contiene celulosa; compatible con una amplia gama de productos químicos, detergentes, desinfectantes y limpiadores
Informations sur la commande
Mango de aluminio con marco para trapeador disponible por separado (Cat. No. 19-038-555).
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Recambio de mopa |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tamaño | Pequeño |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | 7,5 in Marco normal |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la aplicación de desinfectantes y limpieza húmeda de techos y paredes en entornos controlados |
| Material | Poliéster tejido, Espuma de poliéster |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?