Learn More
Contec™ Recambios de fregona no estériles para sistema de lavado de paredes VertiKlean™
BIOPHARMA
Código de producto. 13191464 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Recambio de mopa de 17,78 cm (7 pulgadas)
Código de producto.
13191464 Recambio de mopa de 17,78 cm (7 pulgadas)
1 options
Código de producto. 13191464 Proveedor Contec™ N.º de proveedor VKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.00€
    413.90€ / paquete de 48
    Ahorro 61.10€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Utilícelo con el sistema de lavado de paredes VertiKlean&trade, diseñado para limpiar superficies verticales. Los recambios y fundas de fregonas no estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión.
Utilícelo con el sistema de lavado de paredes VertiKlean&trade, diseñado para limpiar superficies verticales. Los recambios y fundas de fregonas no estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión. Existe una opción con textura para aplicaciones que requieren una mayor capacidad de eliminación de partículas.
  • Ligera, de poliéster, desechable
  • Ideal para la aplicación de desinfectantes y la limpieza en húmedo de superficies verticales, techos y paredes en entornos controlados; permite llegar a esquinas y techos de difícil acceso con un rango completo de movimientos
  • La espuma absorbente lleva los disolventes y desinfectantes a la superficie; el tejido de poliéster ofrece una excelente resistencia a la abrasión y contribuye a distribuir el líquido de manera uniforme sobre la superficie que se está limpiando
  • Los recambios están cortados con láser para sellar los bordes, lo que limita aún más una posible contaminación al pasar la fregona
  • La opción de superficie con textura es perfecta para aplicaciones que requieren un mayor frotamiento
  • No contiene celulosa;  compatible con una amplia gama de productos químicos, detergentes, desinfectantes y productos de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 21 x 11cm (8 x 4 in)
Tipo de producto Recambio de mopa
Longitud (imperial) 8 pulg
Esterilidad No estéril
Altura (imperial) 1 pulg
Anchura (imperial) 4 pulg
Tamaño Estándar
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect normal de 19,05 cm (7,5 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con los accesorios correspondientes para la limpieza húmeda de paredes y techos en entornos no estériles
Material Tejido de punto de poliéster, espuma de poliéster, Polyester Foam