Descripción
- Poliéster procesado en limpio
- Prolonga la vida de VertiKlean cabezales de fregona
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Funda de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tamaño | Medio |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Recambio de fregona VertiKlean mediano |
| Para utilizar con (aplicación) | La funda desmontable aumenta la durabilidad de la fregona VertiKlean cuando se usa en superficies abrasivas |
| Color-coded | No |
| Material | Poliéster |