Learn More
Contec™ Recambios de fregona no estériles para sistema de lavado de paredes VertiKlean™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11932425 Tienda Contec Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones:
21 x 11cm (8 x 4 in)
32 x 11 cm (13 x 4 in)
38 x 11 cm (15 x 4 in)
Tipo de producto:
Recambio de mopa
Recambio de mopa texturizado
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 36
paquete de 4
Código de producto. Dimensiones Tipo de producto unitSize
11932425 38 x 11 cm (15 x 4 in) Recambio de mopa 4 PCS
11972425 21 x 11cm (8 x 4 in) Recambio de mopa paquete de 4
11952425 32 x 11 cm (13 x 4 in) Recambio de mopa paquete de 4
15276333 32 x 11 cm (13 x 4 in) Recambio de mopa texturizado paquete de 36
15559694 38 x 11 cm (15 x 4 in) Recambio de mopa texturizado paquete de 4
5 options
Código de producto. 11932425
Marca: Contec™ LVKMOP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelo con el sistema de lavado de paredes VertiKlean™ diseñado para limpiar superficies verticales. Los recambios y fundas de fregonas no estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión.
Utilícelo con el sistema de lavado de paredes VertiKlean™, que está diseñado para limpiar superficies verticales. Los recambios y fundas de fregonas no estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión. Existe una opción con textura para aplicaciones que requieren una mayor capacidad de eliminación de partículas.
  • Ligera, de poliéster, desechable
  • Ideal para la aplicación de desinfectantes y la limpieza en húmedo de superficies verticales, techos y paredes en entornos controlados; permite llegar a esquinas y techos de difícil acceso con un rango completo de movimientos
  • La espuma absorbente lleva los disolventes y desinfectantes a la superficie; el tejido de poliéster ofrece una excelente resistencia a la abrasión y contribuye a distribuir el líquido de manera uniforme sobre la superficie que se está limpiando
  • Los recambios están cortados con láser para sellar los bordes, lo que limita aún más una posible contaminación al pasar la fregona
  • La opción de superficie con textura es perfecta para aplicaciones que requieren un mayor frotamiento
  • No contiene celulosa;  compatible con una amplia gama de productos químicos, detergentes, desinfectantes y productos de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 38 x 11 cm (15 x 4 in)
Tipo de producto Recambio de mopa
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 15 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 38 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 2 cm
Altura (imperial) 1 pulg
Anchura (métrico) 101,6 mm
Anchura (imperial) 4 in
Tamaño Grande
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect grande de 35,6 cm (14 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con los accesorios correspondientes para la limpieza húmeda de paredes y techos en entornos no estériles
Color-coded No
Material Poliéster tejido, Espuma de poliéster