Learn More
Contec™ Recambios de mopa estériles con textura para sistemas de lavado de paredes VertiKlean™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16695554 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
15 x 4 x 1 in (38 x 11 x 3 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 32
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
16695554 15 x 4 x 1 in (38 x 11 x 3 cm) paquete de 32
1 options
Código de producto. 16695554 Proveedor Contec™ N.º de proveedor TLVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    546.26€ / paquete de 32
    Ahorro 85.74€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cabezales y fundas de mopas estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión.
  • Ligera, de poliéster, desechable
  • Ideal para la aplicación de desinfectantes y la limpieza en húmedo de superficies verticales, techos y paredes en entornos controlados; permite llegar a esquinas y techos de difícil acceso con un rango completo de movimientos
  • La espuma absorbente lleva los disolventes y desinfectantes a la superficie; el tejido de poliéster ofrece una excelente resistencia a la abrasión y contribuye a distribuir el líquido de manera uniforme sobre la superficie que se está limpiando
  • Los recambios están cortados con láser para sellar los bordes, lo que limita aún más una posible contaminación al pasar la fregona
  • La opción de superficie con textura es perfecta para aplicaciones que requieren un mayor frotamiento
  • No contiene celulosa;  compatible con una amplia gama de productos químicos, detergentes, desinfectantes y productos de limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 15 x 4 x 1 in (38 x 11 x 3 cm)
Tipo de producto Recambio de mopa
Esterilidad Estéril
Desechables Un solo uso
Color-coded No
Material Poliéster tejido, Espuma de poliéster