Learn More
Contec™ Bastidores de recambio de fregona plana articulados QuickTask™
BIOPHARMA
Código de producto. 15895587 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Dimensiones:
41 x 13 cm (16 x 5 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Dimensiones Tamaño de la unidad
15895587 Polipropileno 41 x 13 cm (16 x 5 in) cada uno
1 options
Código de producto. 15895587 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50€
    37.92€ / paquete de 1
    Ahorro 5.58€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Los bastidores de recambio de fregona plana articulado Contec™ QuickTask™ son duraderos, ligeros y están diseñados exclusivamente para el sistema de fregona Contec™ QuickTask™.
  • Disponible en acero inoxidable o polipropileno azul
  • Esterilizable en autoclave
  • Compatible con la mayoría de soluciones desinfectantes y disolventes
  • El sistema QuickTask™ consta de una variedad de recambios de fregona plana de punto de poliéster, poliéster/celulosa, microfibra/espuma y microfibra que se instalan fácilmente en un bastidor de fregona articulado y un conjunto de asa
  • El sistema QuickTask™ es ideal para la limpieza de suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 41 x 13 cm (16 x 5 in)
Tipo de producto Bastidor de recambio de fregona articulado QuickTask™
Código de color Blanco
Color Azul
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Mango de acero inoxidable Contec™ QuickConnect™ de 1,5 m (60 pulg) (Fisher n.° cat. 19168798)
Para utilizar con (aplicación) Perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas
Color-coded No