Learn More
Contec™ Fregonas planas QuickTask™
Código de producto. 15117925 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Microfibra de poliéster
Microfibra de poliéster tejido
Poliéster tejido
Poliéster, Celulosa
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 4
paquete de 40
paquete de 48
paquete de 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Esterilidad Tamaño de la unidad
15117925 Poliéster, Celulosa No estéril paquete de 48
11962425 Poliéster tejido No estéril paquete de 4
17734999 Poliéster tejido No estéril paquete de 48
11942435 Microfibra de poliéster No estéril paquete de 40
11902435 Microfibra de poliéster tejido No estéril paquete de 10
17744999 Microfibra de poliéster tejido No estéril paquete de 50
15107925 Poliéster, Celulosa Estéril paquete de 40
15636996 Poliéster tejido Estéril paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15117925 Proveedor Contec™ N.º de proveedor TASK0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    124.15€ / paquete de 48
    Ahorro 19.85€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Elija un sistema de fregona que proporcione diversas opciones. Las fregonas planas Contec™ QuickTask™ son perfectas para la limpieza y aplicación de desinfectantes en techos, paredes y suelos, incluidos suelos perforados para salas limpias y rejillas Todos los accesorios de QuickTask™ son totalmente esterilizables en autoclave
  • El QuickTask El sistema consta de una variedad de cabezales de trapeador de punto de poliéster, poliéster/celulosa, microfibra/espuma y microfibra plana que se instalan fácilmente en un marco de cabezal de trapeador con bisagras y un conjunto de mango.
  • Cada recambio de fregona es compatible con una amplia gama de productos químicos y desinfectantes, incluidos cuats y soluciones de hipoclorito
  • Se desliza rápida y fácilmente en QuickTask fundas para cabezales de fregona
  • Todo QuickTask El hardware es totalmente autoclavable.
  • Marcos plegables duraderos y livianos de acero inoxidable para usar con todos QuickConnect Asas o mango de polipropileno azul para usar con acero inoxidable de 60 in. QuickConnect Mango y mango extensible de fibra de vidrio de 69 in
Fundas de trapeador de punto de poliéster (TASK0200 y TASK0250):
  • Fundas de fregona ligeras, de un solo uso, fabricadas en poliéster de punto multicapa absorbente
  • Optimizadas para superficies lisas; aplique las soluciones de manera uniforme mientras elimina los contaminantes
  • Se entregan lavadas en sala limpia para los entornos más críticos
  • Disponibles en versión estéril y no estéril
Fundas de microfibra con bucle para mopa (TASK0300):
  • Máxima sorbencia de QuickTask fundas para trapeadores
  • La construcción de microfibra con bucle pequeño proporciona un rendimiento excepcional a la hora de eliminar líquidos, tierra, residuos y otros contaminantes de la mayoría de las superficies
  • Excepcional capacidad de absorción y rendimiento de secado en superficies mojadas
  • Ideales para suelos poliméricos
Cabezales de fregona de poliéster con bucle de punto (TASK0400):
  • Más limpio y duradero. QuickTask funda de trapeador
  • Los bucles de longitud media se adaptan a casi cualquier forma
  • Idóneas para limpiar zócalos de suelo, techos y paredes, más fácil que con las fregonas planas convencionales
  • Se entregan lavadas en sala limpia para entornos críticos
Cabezales de trapeador con núcleo de espuma y cara de microfibra (TASK0600 y TASK0650):
  • El exclusivo frontal de microfibra con núcleo de espuma garantiza un excelente contacto con el suelo, absorbencia y una limpieza superior de la superficie
  • La microfibra acanalada ofrece excelentes propiedades de limpieza, aplicación de soluciones y secado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 41 x 13 cm (16 x 5 in)
Tipo de producto Recambio de mopa
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 16 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 41 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 13 cm
Anchura (imperial) 5 in
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) QuickTask™ Sistema de fregado
Para utilizar con (aplicación) Ideal para limpiar y aplicar desinfectante en techos, paredes y pisos, incluidos pisos y rejillas perforadas de salas blancas.
Color-coded No
Material Poliéster, Celulosa