Learn More
Contec™ Mangos y ganchos para fregona QuickConnect™
Código de producto. 30280811 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio anodizado
Fibra de carbono
Fibra de vidrio
Tipo de producto:
Mango de longitud fija de 1 pieza
Mango extensible
Mango extensible de dos piezas
Manija
Longitud (imperial):
16 in
16/30 pulg
18 a 32 in
18 in
37,5 a 65,5 in.
40/70 in
50/92 pulg
60 in
63 a 114 in
66 a 224 in
69 a 334 in.
Para utilizar con (equipo):
Bastidor de recambio de fregona de polipropileno con bisagra plana QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto Longitud (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
30280811 Fibra de carbono Manija 18 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11952405 Acero inoxidable Mango extensible de dos piezas 16/30 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11932405 Aluminio anodizado Mango extensible de dos piezas 16/30 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect 1 PCS
11942405 Aluminio anodizado Mango extensible de dos piezas 50/92 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11962405 Acero inoxidable Mango extensible de dos piezas 50/92 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11932415 Acero inoxidable Mango de longitud fija de 1 pieza 16 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11972415 Acero inoxidable Mango de longitud fija de 1 pieza 60 in Bastidor de recambio de fregona de polipropileno con bisagra plana QuickTask cada uno
16031012 Fibra de vidrio Mango extensible de dos piezas 37,5 a 65,5 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17958312 Fibra de carbono Mango extensible 69 a 334 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17918312 Fibra de carbono Mango extensible 63 a 114 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17908312 Fibra de carbono Mango extensible 18 a 32 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17948312 Fibra de carbono Mango extensible 40/70 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17938312 Fibra de carbono Mango extensible 66 a 224 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 30280811 Proveedor Contec™ N.º de proveedor CFH18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.80€
    34.04€ / paquete de 1
    Ahorro 7.76€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Elija entre el ligero aluminio anodizado, el duradero acero inoxidable electropulido o la fibra de vidrio. Los mangos de fregona QuickConnect™ están disponibles tanto en longitudes fijas como en modelos telescópicos, para adaptarse a todas las necesidades
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio.Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fr
Los mangos y bastidores del cabezal de la mopa QuickConnect™ ofrecen una flexibilidad máxima para la limpieza en entornos críticos. Invierta en un solo mango y elija varios cabezales y bastidores intercambiables para aplicaciones específicas.
Mangos de mopa QuickConnect:
  • Uso con línea completa Contec™ de sistemas de limpieza
  • Esterilizable en autoclave
  • Longitudes telescópicas: 16 in. (41 cm) se extiende hasta 30 in. (76 cm), 50 in. (127 cm) el mango se extiende hasta 92 in. (234 cm), 69 in. (175 cm) se extiende hasta 10,8 ft. (3,3 m)
  • Longitudes fijas: 16 in. (41 cm), 60 in. (152 cm)
  • Para techos y paredes de difícil acceso, 16 ft. (4,9 m) mango de aluminio anodizado disponible; El mango de 4 piezas se separa fácilmente para esterilizarlo en autoclave
Ganchos para mango de mopa QuickConnect:
  • Gancho para mango QuickConnect, disponible para alcanzar 0,9 in. (2 cm) y 1 in. (2,5 cm) mangos
  • El gancho para mango de mopa sujeta los mangos QuickConnect al cestillo del carrito, lo que reduce la posibilidad de derrames o accidentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Manija
Código de color Negro
Longitud (imperial) 18 in
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
Color-coded No
Material Fibra de carbono