Learn More
Contec™ Mangos y ganchos para fregona QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11932405 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio anodizado
Fibra de carbono
Fibra de vidrio
Tipo de producto:
Mango de longitud fija de 1 pieza
Mango extensible
Mango extensible de cuatro piezas
Mango extensible de dos piezas
Manija
Longitud (imperial):
16 in
16/30 pulg
18 a 32 in
18 in
37,5 a 65,5 in.
40/70 in
50/92 pulg
60 in
63 a 114 in
66 a 224 in
69 a 334 in.
71/130 pulg
Se extiende a 4,8 m (16 pies)
Para utilizar con (equipo):
Bastidor de recambio de fregona de polipropileno con bisagra plana QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto Longitud (imperial) Para utilizar con (equipo) unitSize
11932405 Aluminio anodizado Mango extensible de dos piezas 16/30 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect 1 PCS
11952405 Acero inoxidable Mango extensible de dos piezas 16/30 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11942405 Aluminio anodizado Mango extensible de dos piezas 50/92 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11962405 Acero inoxidable Mango extensible de dos piezas 50/92 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11932415 Acero inoxidable Mango de longitud fija de 1 pieza 16 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11912415 Aluminio anodizado Mango extensible de cuatro piezas Se extiende a 4,8 m (16 pies) VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
15805597 Fibra de vidrio Mango extensible de dos piezas 71/130 pulg VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
11972415 Acero inoxidable Mango de longitud fija de 1 pieza 60 in Bastidor de recambio de fregona de polipropileno con bisagra plana QuickTask cada uno
16031012 Fibra de vidrio Mango extensible de dos piezas 37,5 a 65,5 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17958312 Fibra de carbono Mango extensible 69 a 334 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17918312 Fibra de carbono Mango extensible 63 a 114 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17908312 Fibra de carbono Mango extensible 18 a 32 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17948312 Fibra de carbono Mango extensible 40/70 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
17938312 Fibra de carbono Mango extensible 66 a 224 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
30280811 Fibra de carbono Manija 18 in VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11932405 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    93.08€ / paquete de 1
    Ahorro 14.92€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija entre el ligero aluminio anodizado, el duradero acero inoxidable electropulido o la fibra de vidrio. Los mangos de fregona QuickConnect™ están disponibles tanto en longitudes fijas como en modelos telescópicos, para adaptarse a todas las necesidades
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio.Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fr
Los mangos y bastidores de fregona QuickConnect™ ofrecen la máxima flexibilidad para la limpieza en entornos críticos. Compre un solo mango y elija entre los distintos bastidores y cabezales intercambiables para aplicaciones específicas.
Mangos de fregona QuickConnect:
  • Utilícelos con la línea completa de sistemas de fregona Contec™
  • Esterilizables en autoclave
  • Longitudes telescópicas: 41 cm extensibles hasta 76 cm, 127 cm extensibles hasta 234 cm, 175 cm extensibles hasta 3,3 m
  • Longitudes fijas: 41 cm, 152 cm
  • Para techos y paredes de difícil acceso, dispone de un mango de aluminio anodizado de 4,9 m; el mango de 4 piezas se desmonta fácilmente para su esterilización en autoclave
Ganchos para mango de fregona QuickConnect:
  • Ganchos para mango de fregona QuickConnect, disponibles para mangos de 2 cm y de 2,5 cm
  • El gancho para mango de fregona sujeta los mangos QuickConnect al cesto del carrito, lo que reduce la posibilidad de derrames o accidentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mango extensible de dos piezas
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 16/30 pulg
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) De 40 a 76 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect
Para utilizar con (aplicación) Limpieza en entornos críticos
Color-coded No
Material Aluminio anodizado