Learn More
Contec™ Bastidores de recambio de fregona QuickConnect™
Código de producto. 17535635 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304)
Para utilizar con (equipo):
Bastidor de recambio VertiKlean MAX normal
Medio VertiKlean , Mediano o Grande VertiKlean MÁXIMO
Todos los estilos de recambios de fregona Edgeless
Longitud (imperial):
7 in
7,5 in
11,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Para utilizar con (equipo) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17535635 Acero inoxidable Bastidor de recambio VertiKlean MAX normal 7 in cada uno
16615504 Acero inoxidable Bastidor de recambio VertiKlean MAX normal 7,5 in cada uno
16671123 Acero inoxidable (304) Todos los estilos de recambios de fregona Edgeless 7 in cada uno
16030852 Acero inoxidable Medio VertiKlean , Mediano o Grande VertiKlean MÁXIMO 11,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17535635 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2651KLF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    143.58€ / paquete de 1
    Ahorro 22.42€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Con un botón de conexión rápida para una fácil fijación a todos los tamaños y estilos de Contec™ Rápido Connect™ manijas. QuickConnect™ Los marcos para cabezales de trapeador están diseñados específicamente para usarse con el Contec™ Familia de sistemas de fregado.
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ Quick Connect™ de todos los tamaños y estilos.Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
  • Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos
  • Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
  • Esterilizable en autoclave
  • Extremo con tapón y función de conexión rápida para un acoplamiento sencil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bastidor de recambio de mopa
Tipo de cabezal Plano
Color Gris
Longitud (imperial) 7 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 18 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Bastidor de recambio VertiKlean MAX normal
Para utilizar con (aplicación) Diseño para uso en instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos o en otros entornos críticos o controlados similares.
Color-coded No
Material Acero inoxidable