Description
Incorpora un botón de conexión rápida para un acoplamiento sencillo a los mangos Contec™ Quick Connect™ de todos los tamaños y estilos.Los bastidores de recambio de fregona Contec™ QuickConnect™ están diseñados específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™.
- Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos
- Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
- Esterilizable en autoclave
- Extremo con tapón y función de conexión rápida para un acoplamiento sencil
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bastidor de recambio de mopa |
| Código de color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 7,5 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 19 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (equipo) | Bastidor de recambio VertiKlean MAX normal |
| Descripción | Bastidor de fregona QuickConnect |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseño para uso en instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos o en otros entornos críticos o controlados similares. |
| Show More |