Learn More
Contec™ HydroPure
BIOPHARMA
Código de producto. 15676986 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 5 L
6 x 1 L
Tipo de recipiente:
Frasco con tapón
Frasco de pulverización
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de recipiente Tamaño de la unidad
15676986 2 x 5 L Frasco con tapón paquete de 2
15686986 6 x 1 L Frasco de pulverización paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15676986 Proveedor Contec™ N.º de proveedor FBC56HP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    96.82€ / paquete de 2
    Ahorro 63.18€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Mezcla de peróxido de hidrógeno al 6 % y agua purificada, bajo nivel de residuos, biocida esporicida. Contec™ HydroPure está filtrado a 0.2 μ y no deja residuos, por lo que la etapa de eliminación de residuos desaparece.
Mezcla de peróxido de hidrógeno al 6 % y agua purificada, bajo nivel de residuos, biocida esporicida. Contec™ HydroPure está filtrado a 0,2 μ y no deja residuos, por lo que la etapa de eliminación de residuos desaparece.
  • Eficaz contra bacterias, hongos, mohos, levaduras y esporas
  • Filtrado por 0,2 μm, llenado con aire de flujo unidireccional de grado A y envasado en sala limpia de grado B.
  • Deja poco o ningún residuo y presenta un nivel de endotoxinas de < 0,25 EU/ml
  • Uso seguro en áreas de contacto de productos
  • Diseñado para facilitar el acceso a salas limpias farmacéuticas
  • Asegura que el producto no contenga contaminación ni partículas
  • Suficiente actividad esporicida para áreas de grado A / B
  • El tamaño grande de las gotas reduce el riesgo de inhalación y proporciona una buena cobertura de la superficie.
  • Envasado en bolsas de rotura lineal de polietileno
  • Facilita la desinfección por transferencia en aisladores y RABS
  • Listo para usar con un año de vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mezcla de peróxido de hidrógeno y agua purificada
Formulario Líquido
pH No aplicable
Scent Sin perfume
Esterilidad No estéril
Aspecto Incolora
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Claro
Composición Peróxido de hidrógeno al 6 % en agua purificada
Tipo de recipiente Frasco con tapón
Desechables Uso limitado
filtradas por Con filtro
Inflamable Sí
Cantidad 2 x 5 L
Volumen (métrico) 5 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • contec hydropure
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.