Learn More
Contec™ Edgeless™ Sistema de fregado
BIOPHARMA
Código de producto. 16675514 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de cabezal:
Edgeless
Color:
Blanco
Cantidad:
1/bolsa, 20 bolsas/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tipo de cabezal Color Cantidad Tamaño de la unidad
16675514 Edgeless Blanco 1/bolsa, 20 bolsas/caja paquete de 20
1 options
Código de producto. 16675514 Proveedor Contec™ N.º de proveedor ELMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00€
    623.32€ / paquete de 20
    Ahorro 93.68€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Limpieza en entornos controlados y salas blancas. El Edgeless™ El sistema Mop está construido a partir de un tubo continuo de tejido de punto 100% poliéster. Los cabezales de trapeador ayudan a eliminar la contaminación causada por roturas y deterioro de los trapeadores de cuerdas tradicionales.
  • Diseñado para limpieza húmeda en entornos controlados y salas blancas.
  • Ideal para uso en entornos estériles.
  • Los cabezales de trapeador están fabricados a partir de un tubo continuo de tejido de punto 100 % poliéster, enrollado para formar hebras que encapsulan los líquidos para una máxima absorción.
  • Los cabezales de trapeador están libres de cualquier contaminante celulósico.
  • Los cabezales de trapeador texturizados cuentan con hebras retorcidas y acanaladas para una capacidad absorbente un 60 % mayor que los trapeadores sin bordes estándar
  • Los cabezales de trapeador de tubo de poliéster tejido texturizado ayudan a eliminar la contaminación causada por roturas y deterioro de los trapeadores de cuerda tradicionales.
  • Los cabezales de trapeador se lavan y se envasan en un ISO Sala limpia de clase 4 (FED-STD-209E Clase 10/M2.5)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de mopa
Código de color Blanco
Tipo de cabezal Edgeless
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Uso limitado
Cantidad 1/bolsa, 20 bolsas/caja
Para utilizar con (equipo) Sistema de mopa Contec Edgeless
Descripción Recambio de fregona lavado en sala limpia
Para utilizar con (aplicación) Diseñados para su uso con soluciones acuosas que contienen agentes de limpieza y desinfectantes; compatibles con una amplia gama de productos químicos
Color-coded No
Material Poliéster