Learn More
Contec™ Sistema de cubeta doble de polipropileno
BIOPHARMA
Código de producto. 16625504 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 cubos de 25 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16625504 2 cubos de 25 l cada uno
1 options
Código de producto. 16625504 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    268.82€ / paquete de 1
    Ahorro 40.18€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Facilita la limpieza de uso general y de entornos controlados con este sistema totalmente esterilizable en autoclave. El sistema de cubeta doble de polipropileno Contec™ se suministra con un carro que mantiene los diferentes cubos de colores juntos de forma segura y un sistema de escurrido de presión descendente para un escurrido eficaz.
  • Carro rodante de polipropileno con dos cubos de 6,5 galones (25 L) y escurridor
  • Se puede esterilizar en autoclave totalmente para su uso en ambientes estériles
  • Su construcción ligera y duradera hace que el sistema de cubo 2720 de Contec sea fácil de manejar en salas limpias
  • Los cubos rojo y azul permiten diferenciar entre las soluciones de limpieza y de enjuague.
  • Asa vertical grande
  • Ruedas pivotantes de acero inoxidable/uretano
  • Compatible con fregonas/mopas Edgeless
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de cubeta doble
Capacidad (métrico) 2 cubos de 25 l
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Dimensiones 30 x 16,5 x 37 in
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Sistema de mopa Contec Edgeless
Incluye Dos cubos de 25 l, 1 rojo, 1 azul, escurridor, carro con ruedas