Learn More
Contec™ Recambios de fregona para suelos sin cestillo EasySat™
BIOPHARMA
Código de producto. 12827173 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 28
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
12827173 Esterilizable en autoclave paquete de 28
1 options
Código de producto. 12827173 Proveedor Contec™ N.º de proveedor BLVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00€
    536.81€ / paquete de 28
    Ahorro 80.19€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Permite prescindir de un cestillo o un escurridor en la sala limpia. La fregona de suelo sin cestillo Contec™ EasySat™ está fabricada con el material de recambio de fregona cortado con láser y con bordes sellados VertiKlean™, y es completamente esterilizable en autoclave. El control de flujo mediante botón pulsador libera solución de limpieza a demanda.
La fregona Contec EasySat™ es una solución eficaz y rápida para sus tareas de limpieza. Esta innovadora fregona diseñada para salas limpias es fácil de usar y tiene un depósito de solución de 1,5 l (52 oz) incorporado que elimina por completo la necesidad de un cubo y un escurridor. Los recambios de fregona de un solo uso están fabricados con nuestro material de espuma de poliéster/éster ultrapuro VertiKlean™ y se conectan a los accesorios en segundos mediante cierres de aro y bucle tradicionales.
El recambio de fregona angulado limpia áreas difíciles de alcanzar y está disponible en dos estilos: superficie lisa para la limpieza de suelo estándar y superficie texturizada para una acción más abrasiva. El recambio de fregona está disponible con esterilización validada; radiación gamma a SAL 10-6.
Características y ventajas
  • Poliéster hidrófilo/éster limpio, material de espuma con borde sellado cortado con láser
  • El depósito traslúcido permite al usuario ver la solución
  • Totalmente esterilizable en autoclave para áreas críticas
  • Facilidad de uso:
  • Compatible con una gran variedad de disolventes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 21,5 x 4,75 x 18,25 in
Tipo de producto Recambio de mopa
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) BLMOP
Color-coded No
Material Poliéster tejido, Espuma de éster, Tejido de bucle de poliéster