Learn More
Contec™ Recambios de fregona para suelos sin cestillo EasySat™
BIOPHARMA
Código de producto. 16665514 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Recambio de mopa
Recambio de mopa texturizado
Tamaño de la unidad:
paquete de 32
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16665514 Recambio de mopa paquete de 32
15781778 Recambio de mopa texturizado paquete de 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16665514 Proveedor Contec™ N.º de proveedor BLVKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00€
    351.63€ / paquete de 32
    Ahorro 52.37€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Permite prescindir de un cestillo o un escurridor en la sala limpia. El EasySat™ El trapeador de piso sin balde cuenta con un borde sellado cortado con láser VertiKlean™ Material del cabezal del trapeador y es totalmente esterilizable en autoclave. El control de flujo mediante botón pulsador libera solución de limpieza a demanda.
  • Permite prescindir por completo de un cestillo o escurridor
  • Diseño específico para uso en salas limpias
  • Cuenta con borde sellado cortado con láser VertiKlean™ Material del cabezal del trapeador, que es una tela de poliéster liviana laminada para limpiar espuma de éster para una excelente resistencia a la abrasión.
  • El sistema incluye un depósito de 1,5 L (52 oz). Tanque de solución translúcida que puede limpiar hasta 5.000 pies cuadrados
  • El tanque pesa sólo 3,2 kg (7 lb). cuando esté lleno
  • El control de flujo mediante botón pulsador libera solución de limpieza a demanda
  • Los recambios de fregona en ángulo permiten limpiar zonas de difícil acceso y se pueden colocar y retirar en cuestión de segundos
  • El sistema y los cabezales de la fregona son totalmente esterilizables en autoclave °hasta 121 °C (250 °F) durante 30 minutos.
  • Los recambios de fregona se ofrecen de tipo normal y con textura, y también están disponibles con tratamiento mediante radiación gamma.
  • Los recambios se fijan fácilmente al bastidor con cintas autoadherentes tradicionales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recambio de mopa
Código de color Blanco
Tipo de cabezal Plano
Longitud (imperial) 21,5 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 55 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 12 cm
Altura (imperial) 4,75 in
Anchura (métrico) 46 cm
Anchura (imperial) 18,25 in
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Ideal para su uso con desinfectantes, diseñado específicamente para suelos de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster