Learn More
Contec™ Almohadillas de limpieza EasyReach™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17292924 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
Tipo de producto:
Almohadilla de limpieza
Almohadilla de limpieza presaturada
Almohadilla de limpieza sellada ultrasónicamente
Almohadilla de limpieza, poliéster acolchado
Material:
Poliéster
Poliéster acolchado
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 100
paquete de 60
paquete de 64
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tipo de producto Material Esterilidad unitSize
17292924 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza Poliéster acolchado No estéril paquete de 60
11942425 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza Poliéster acolchado No estéril 4 PCS
17294523 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza presaturada Poliéster acolchado Estéril paquete de 64
17143634 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza, poliéster acolchado Poliéster acolchado Estéril paquete de 60
16691872 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza sellada ultrasónicamente Poliéster No estéril paquete de 100
16601882 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm) Almohadilla de limpieza sellada ultrasónicamente Poliéster Estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17292924 Proveedor Contec™ N.º de proveedor MEQT0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.76€
    245.26€ / paquete de 60
    Ahorro 132.50€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
EasyReach™ Las almohadillas de limpieza son muy absorbentes, lo que garantiza una cobertura uniforme del desinfectante o IPA.
  • Poliéster sellado de un solo uso
  • Proporcione un bajo nivel de partículas que sea esencial para su uso en áreas de contacto con productos
  • Muy absorbentes, lo que garantiza una buena cobertura uniforme del desinfectante o IPA
  • El borde de agarre fácil de la almohadilla de limpieza hace que la almohadilla quede bien ajustada en el bastidor de la mopa
  • Compresas de limpieza estériles con opciones secas y presaturadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla de limpieza
Longitud (imperial) 7,5 in
Longitud (métrico) 19 cm
Anchura (imperial) 2,7 in
Anchura (métrico) 7 cm
Material Poliéster acolchado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
Para utilizar con (equipo) Películas rígidas y flexibles, trajes de protección (CAI, CACI), sistemas de barrera de acceso restringido (RABS), líneas de llenado, campanas de flujo laminar (LAF), cabinas de bioseguridad (BSC), cajas de guantes, incubadoras
Cantidad de embalaje 4/Bolsa, 15 Bolsas/caja.