Learn More
Contec™ EasyCurve™ Marco del cabezal de la fregona
BIOPHARMA
Código de producto. 15302174 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
36 x 11 cm (14 x 4,25 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
15302174 36 x 11 cm (14 x 4,25 in) cada uno
1 options
Código de producto. 15302174 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 2724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    95.00€ / paquete de 1
    Ahorro 15.00€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Bastidores de recambio de fregona diseñado específicamente para usarse con la gama de sistemas de fregona Contec™. La fregona EasyCurve se ha diseñado específicamente para entornos críticos y controlados, y ahora está disponible con un frontal de microfibra acanalada que permite a los usuarios realizar pasadas suaves con facilidad para una mejor captación de partículas y eliminación de la contaminación.
  • Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en entornos críticos.
  • Bastidores intercambiables para sistemas de fregona Contec
  • Esterilizable en autoclave
  • Extremo con tapón y función de conexión rápida para un acoplamiento senci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 36 x 11 cm (14 x 4,25 in)
Tipo de producto Bastidor de recambio de mopa
Código de color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,3 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 11 cm
Anchura (imperial) 4,25 in
Para utilizar con (equipo) Almohadillas de limpieza EasyReach
Descripción Bastidor de recambio de fregona EasyCurve QuickConnect
Para utilizar con (aplicación) Diseño para uso en instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos o en otros entornos críticos o controlados similares.
Color-coded No
Material Acero inoxidable