Learn More
Contec™ Toallitas resistentes para salas limpias Anticon 100™
BIOPHARMA
Código de producto. 16466820 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Cantidad de embalaje:
2 Bolsas x 75 Toallitas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad de embalaje Tamaño de la unidad
16466820 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 2 Bolsas x 75 Toallitas paquete de 1200
1 options
Código de producto. 16466820 Proveedor Contec™ N.º de proveedor 492222813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00€
    478.10€ / paquete de 1200
    Ahorro 73.90€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con una tecnología textil única que ofrece una capacidad superior con una velocidad de sorción rápida. Las toallitas Contec™ Anticon 100™, resistentes para salas limpias, son toallitas de altas prestaciones para aplicaciones de limpieza generales en entornos críticos; para aplicaciones de ISO Clase 5 y 6.
  • Fabricado con tejido de doble punto de poliéster de filamento continuo 100 %
  • Lavado en sala limpia para minimizar las partículas y fibras de los bordes cortados
  • 100 % de interlock de doble punto de poliéster de filamento continuo
    Compliance
    Probado de acuerdo con los estándares de la industria IEST para una limpieza uniforme de lote a lote.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño grueso para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Poliéster
Certificaciones/conformidad ISO Clase 5 y 6
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Toallitas resistentes para aplicaciones de limpieza general en entornos críticos, para aplicaciones ISO, Clase 5 y 6 (Clase 100 y 1000)
Cantidad de embalaje 2 Bolsas x 75 Toallitas