Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Theta™
BIOPHARMA
Código de producto. 11942445 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Tamaño de la unidad:
300 PCS
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11942445 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) 300 PCS
1 options
Código de producto. 11942445 Proveedor Contec™ N.º de proveedor AMTH0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.00€
    20.82€ / paquete de 300
    Ahorro 12.18€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice paños económicos y absorbentes para aplicaciones generales de limpieza. Los paños de sala limpia Contec™ Amplitude™ Theta™ están fabricados con poliéster/celulosa no tejido ligero. Aúnan durabilidad y absorción.
  • Fabricadas con poliéster hidroentrelazado/celulosa no tejida
  • Toallita absorbente ligera y económica
  • Excelente resistencia y absorción
  • Doble envase para preservar la integridad del producto
  • Limpieza general y pulido de superficies
  • Diseñadas para aplicaciones no abrasivas
Información de órdenes
Peso base, 51 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 23 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 23 cm
Material Celulosa, poliéster hidroentrelazado
Absorbencia Intrinsic: 5,1mL/g; Extrinsic: 249mL/m²
Peso base 51
Dimensiones (L x An) 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca