Learn More
Motic™ Condensador, acromático, oscilante, BA400/BA410
Descripción
- Diseño oscilante.
- Acromático para corrección de aberraciones esféricas y cromáticas.
- Incluye diafragma iris.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Condensador |
| Descripción | ND:0,9/0,13 |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios compuestos verticales de las series BA400 y BA410 |
| Incluye | Diafragma iris |