Learn More
Motic™ Condensador, acromático, LWD, BA410
Código de producto. 15425302
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopio compuesto vertical serie BA410
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15425302 Microscopio compuesto vertical serie BA410 cada uno
1 options
Código de producto. 15425302 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1101001901261
Condensador acromático de larga distancia de trabajo adecuado para contraste de fase. El condensador Motic™, acromático, LWD, BA410 proporciona corrección de aberraciones esféricas y cromáticas, y facilita la visualización de muestras transparentes cuando se utilizan con accesorios de fase.
  • Concentra y enfoca la luz que pasa a través de la muestra.
  • Condensador de distancia de trabajo larga.
  • Adecuado para contraste de fase.
  • Corrección de aberraciones esféricas y cromáticas.
Especificaciones
Tipo Condensador
Descripción ND:0,65, WD:10,8 mm
Para utilizar con (equipo) Microscopio compuesto vertical serie BA410