Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus
BIOPHARMA
Código de producto. 11692929 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Concentrador Plus completo
Concentrador Plus con bomba
Concentrador básico Plus
Concentrator Plus
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Incluye:
Rotor F-45-48-11
Sin rotor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Requisitos eléctricos Incluye Tamaño de la unidad
11692929 Concentrator Plus 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor 1 PCS
10433995 Concentrador básico Plus 230 V, 50/60 Hz (UE) Rotor F-45-48-11 1 PCS
11672929 Concentrador Plus completo 230 V, 50/60 Hz (UE) Rotor F-45-48-11 1 PCS
11338600 Concentrador Plus con bomba 230 V, 50/60 Hz (UE) Sin rotor 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11692929 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5305000703
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Eppendorf Concentrador Plus es una solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio.
  • Se suministra con 3 configuraciones de sistema
  • Funcionamiento extremadamente silencioso <50 dB(A)
  • La bomba de diafragma de PTFE resistente a productos químicos y sin mantenimiento elimina la necesidad de cambiar el aceite de la bomba
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio
  • Amplia variedad de 15 opciones de rotor diferentes para adaptarse a tubos de 0,2 a 50 ml, microplacas y placas de PCR
  • Unidad de inducción sin motor y cámara de acero inoxidable resistente a productos químicos para un funcionamiento sin problemas
  • Se puede conectar con la mayoría de trampas de frío disponibles en el mercado para su uso con vapores
  • Tapa con revestimiento con una excelente resistencia química
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Incluye Sin rotor
    Tipo de bomba Bomba de vacío de diafragma integrada
    Tipo Concentradores
    Tensión 230 V
    Descripción Concentrator Plus
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Vataje 350 W
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 in)