Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Descripción:
Concentrador Plus completo
Concentrador Plus con bomba de vacío de membrana
Concentrador básico Plus
Concentrator Plus
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Incluye:
Con rotor F-45-48-11
Sin rotor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Admite | Tubos de 144 x 0,5 ml, tubos cónicos de 96 x 1,5/2 ml, 6 x 50 ml, 2 placas de microplaca/PCR |
| Incluye | Sin rotor |
| Vacío máx. | 20 hPa (20 Mbar) |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío de diafragma integrada |
| Tipo | Concentradores |
| Tensión | 230 V |
| Descripción | Concentrador Plus con bomba de vacío de membrana |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz (UE) |
| Velocidad | 1400 rpm (máx. RCF 250 x g) |
| Mostrar más |