Learn More
Medline Scientific™ Contraste de fase completo
Código de producto. 11950279
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
10x, 20x, 40x, 100x
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento unitSize
11950279 10x, 20x, 40x, 100x cada uno
1 options
Código de producto. 11950279
Marca: Medline Scientific™ 3100.5102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la adquisición de imágenes que mejoran el contraste para muestras transparentes, revelando estructuras no visibles bajo un microscopio de campo claro.
  • Para su uso con microscopios de la serie Triton II
  • Especialmente útil para el análisis de muestras biológicas, como las células vivas
Especificaciones
Tipo Contraste de fases
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes de muestras transparentes
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia Triton II
Potencia de aumento 10x, 20x, 40x, 100x