Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adaptador de columna para Combi Guía de luz
Código de producto. 15733032 Tienda Schott Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Guía de luz SCHOTT Combi (170 402)
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15733032 Guía de luz SCHOTT Combi (170 402) 1 unidad
1 options
Código de producto. 15733032 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 158402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adaptador de columna para uso con Schott Combi Guía de luz 170 402.
  • Posiciona el Combi guía de luz (Schott parte 170 402) sobre una columna de 32 mm de diámetro.
Especificaciones
Tipo Adaptador
Diámetro (imperial) 1,3 in
Diámetro (métrico) para columna de 32 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Guía de luz SCHOTT Combi (170 402)