Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fuente de luz fría KL 2500 LED
Código de producto. 13450260 Tienda Schott Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de bombilla:
Varios LED
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bombilla Tamaño de la unidad
13450260 Varios LED cada uno
1 options
Código de producto. 13450260 Proveedor SCHOTT AG Lighting and Imaging™ N.º de proveedor 250400
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
La KL 2500 LED es una fuente de luz fría avanzada con un motor de luz LED. Gracias a su alto rendimiento lumínico y a una amplia gama de características especiales, es ideal para clientes con requisitos especializados.
  • Flujo luminoso de 1100 lm.
  • Motor de luz blanca patentado.
  • Diseño ergonómico delgado.
  • Atenuación continua de 0 a 100%.
  • Opción de atenuación extrafina, en pasos de hasta 0,1%.
  • USB Conectividad.
  • Control deslizante de filtro de dos posiciones.
  • Ventilador de bajo ruido.
  • Fuente de alimentación de amplio rango.
  • El cable de alimentación específico del país debe pedirse por separado.
  • Las guías de luz flexibles o de cuello de cisne de fibra óptica o los anillos de luz o líneas de luz deben pedirse por separado.
Especificaciones
Tipo Fuente de luz fría de fibra óptica
Tipo de bombilla Varios LED
Certificaciones/conformidad Certificado CE, Clase B EMC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 114 x 231 x 137 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Guías de luz flexibles de fibra óptica SCHOTT, cuellos de cisne, líneas de luz o anillos de luz con un diámetro de guía de luz activa de máx. 9 mm
Frecuencia 47/63 Hz
Altura (imperial) 5,4 in
Altura (métrico) 137 mm
Incluye Fuente de alimentación sin cable de alimentación
Vida útil de la lámpara 50 000 horas
Longitud (imperial) 4,5 in
Longitud (métrico) 114 mm
Tipo de iluminación LED
Intervalo (Lux) 1100 Lm
Tensión 90/264 V
Anchura (imperial) 9,1 in
Anchura (métrico) 231 mm