Learn More
R&D Systems™ Coactosin-like Protein 1/CotL1 Recombinant Protein Antigen
Código de producto. 18601098 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601098 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601098 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP248515PEP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Antibody Competition
Formulación PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
ID de gen (Entrez) 23406
Peso molecular MolecularWeight-theroretical: 29 kDa
Cantidad 0.1 mL
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gen CLPFLJ43657, coactosin-like 1 (Dictyostelium), coactosin-like protein, MGC19733
Símbolo de gen COTL1
Propiedades del inhibidor This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-48515. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Categoría de investigación Cytokine Research, Signal Transduction
Línea de productos Novus
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión Coactosin-like Protein 1/CotL1