Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Release VH45
BIOPHARMA
Código de producto. 17673245
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17673245 20 L 20 litros
1 options
Código de producto. 17673245 Proveedor Diversey™ N.º de proveedor 7520002
ClearKlens Release es un líquido de ácido mixto poco espumoso con una amplia gama de aplicaciones en las industrias farmacéutica y cosmética, y en centros de investigación.
ClearKlens Release también se puede utilizar como descalcificador para CIP de superficies tratadas con frío y calor.
Propiedades clave
  • ClearKlens Release es muy eficaz para la eliminación del revestimiento de comprimidos en la industria farmacéutica.
  • ClearKlens Release cumple con los requisitos de cliente/aplicación de bajo fósforo (20 g/kg P como mínimo), lo que mejora el rendimiento de la limpieza.
  • ClearKlens Release es poco espumante por encima de los 40 °C y es adecuado para su uso en aplicaciones de lavadoras de túnel en condiciones de alta presión y turbulencia.
  • ClearKlens Release se puede utilizar como descalcificador detergente poco espumoso en aplicaciones CIP de centros de investigación.
  • ClearKlens Release es un líquido conductor y es adecuado para la dosificación y el control automatizados.
Ventajas
  • Las propiedades poco espumantes superiores a 40 °C en aplicaciones de lavadoras de túnel bajo condiciones de alta presión y turbulencia proporcionan un enjuague sencillo y un rendimiento de limpieza mejorado.
  • Bajo nivel de fósforo.
  • Adecuado para la dosificación y el control automatizados por conductividad, lo que garantiza una entrega uniforme del producto.
Especificaciones
Formulario Líquido
pH 2.2
Esterilidad No estéril
Composición Descalcificador de detergente ácido
Descripción Solución al 1 % a 20 °C
Volumen (métrico) 20 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • ClearKlens Release VH45
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, phosphoric acid, methanesulphonic acid