Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Prime
Descripción
- Detergente cáustico mezclado resistente al agua de dureza media
- Se utiliza para aplicaciones de lavado CIP y de pulverización
- Se utiliza a concentraciones del 1 al 5 % p/p
- Se pueden utilizar concentraciones de hasta un 16 %
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | > 11 |
| Esterilidad | No estéril |
| filtradas por | Sin filtrar |
| Volumen (métrico) | 20 L |