Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Plus
BIOPHARMA
Código de producto. 15340318
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
20 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15340318 5 L 10 litros
15330318 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15340318 Proveedor Diversey™ N.º de proveedor 7513374
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para limpieza en aplicaciones de uso general dentro de varias industrias, incluidas la farmacéutica y la cosmética.El detergente Diversey ClearKlens Plus es un detergente líquido concentrado, neutro y de mucha espuma.
  • Detergente líquido concentrado, neutro y de mucha espuma
  • Diseñado para aplicaciones de uso general
  • Enjuagar después de su uso para eliminar la solución de las superficies de contacto del producto
Especificaciones
Formulario Líquido
pH ∼6
Esterilidad No estéril
Concentración Del 0,1 al 1%
Tipo de recipiente Recipiente
filtradas por Sin filtrar
Cantidad 2 paq.
Volumen (métrico) 5 L