Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Plus
Descripción
- Detergente líquido concentrado, neutro y de mucha espuma
- Diseñado para aplicaciones de uso general
- Enjuagar después de su uso para eliminar la solución de las superficies de contacto del producto
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | ∼6 |
| Esterilidad | No estéril |
| Concentración | Del 0,1 al 1% |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| filtradas por | Sin filtrar |
| Volumen (métrico) | 20 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ClearKlens Plus VH5
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide