Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens NTC
BIOPHARMA
Código de producto. 15340328
Cambiar vista
Click to view available options
pH:
> 12
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. pH unitSize
15340328 > 12 20 litros
1 options
Código de producto. 15340328 Proveedor Diversey™ N.º de proveedor 7513363
Proporciona una limpieza de recuperación eficaz de una sola etapa en agua dura con la presencia de niveles muy altos de residuos de producto.El detergente Diversey ClearKlens NTC es un detergente de alta resistencia, cáustico y desespumado que se puede utilizar en la eliminación de una amplia gama de residuos de productos orgánicos e inorgánicos.
  • Muy eficaz en la limpieza de recuperación de una sola etapa en agua dura con la presencia de niveles muy altos de residuos de producto
  • Elimina una amplia gama de residuos de productos orgánicos e inorgánicos
  • Resistente al agua dura
  • Líquido desespumado
Especificaciones
Formulario Líquido
pH > 12
Esterilidad No estéril
Tipo de recipiente Recipiente
filtradas por Con filtro
Volumen (métrico) 20 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Clearklens NTC VH18
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide