Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Multi VH46
Descripción
ClearKlens Multi es un detergente fuerte que se puede utilizar solo o como aditivo en combinación con limpiadores alcalinos fuertes para eliminar los revestimientos, capas de suelos o etiquetas difíciles de quitar. ClearKlens Multi se puede utilizar para la aplicación de pulverización manual.
Propiedades clave
- Emulsiones, formulaciones grasas fuertes, revestimientos y soluciones basadas en dióxido de titanio adecuados para suciedad orgánica y para la eliminación de etiquetas
- Propiedades poco espumantes y excelente eliminación de la suciedad orgánica persistente
- Se puede utilizar como aditivo auxiliar a las soluciones de limpieza alcalinas para aumentar el rendimiento de la limpieza y la eliminación del suelo en aplicaciones de limpieza y remojo
- Excelente capacidad de transporte de suciedad
- Arrastre reducido del producto debido a las buenas propiedades de enjuagado
- Economía y rendimiento: se puede utilizar en diversas aplicaciones de limpieza y lavado, incluido el CIP
- Mejora la eficacia de las operaciones de limpieza, lo que mejora la productividad y la calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | > 11 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Sistema altamente concentrado basado en disolventes orgánicos y surfactantes |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 240 x 395 mm |
| Volumen (métrico) | 20 L |
Seguridad y manipulación
- ClearKlens Multi VH46 20L Surfactant
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 2-aminoethanol, potassium hydroxide