Learn More
Diversey™ Desinfectante estéril ClearKlens IPA VH1
BIOPHARMA
Código de producto. 17683235
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
900 mL
5 L
Descripción:
Solo para ES, GB, IE, IT y PT
Solo para ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
Tamaño de la unidad:
20 litros
5.40 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Descripción Tamaño de la unidad
17683235 900 mL Solo para ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI 5.40 litro
17633235 5 L Solo para ES, GB, IE, IT y PT 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17683235 Proveedor Diversey™ N.º de proveedor 101105062
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Desinfectante listo para su uso de superficie estéril basado en IPA al 70 %
ClearKlens IPA es un desinfectante listo para usar para la industria de salas blancas de ciencias biológicas. ClearKlens El IPA se basa en un 70% de alcohol isopropílico. ClearKlens El IPA está disponible en una bolsa de 900 ml en una botella con pulverizador y gatillo, y en una botella de 1 L o en un bote de 5 L. La botella de 900 ml se ha filtrado a 0,2 μm e irradiado. El 1 L/5 L se ha filtrado a 0,2 μm y llenado asépticamente.
Propiedades clave
  • ClearKlens El IPA es una solución de 70% de alcohol isopropílico y 30% de agua para inyección (USP calidad).
  • ClearKlens IPA es un producto listo para usar para la desinfección de superficies de trabajo y equipos de proceso en salas blancas.
  • ClearKlens El aerosol con gatillo IPA de 900 mL es un sistema de suministro en bolsa en botella antisucción para eliminar la contaminación del producto durante el uso.
  • BPR Paquete y formulación aprobados
  • Embolsado doble para facilitar la transferencia a la sala limpia.
Beneficios
  • Listo para su uso
  • 0.2 μm filtrado
  • Sometido a radiación gamma/llenado asépticamente y con bolsa doble
  • Etiquetado Detex para la prueba de radiación
  • Embolsado doble para facilitar la transferencia a la sala limpia
  • Inodoro y no contamina
  • Actividad de amplio espectro
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante de superficie
pH Desde 6 hasta 9
Esterilidad Estéril
Composición 70 % IPA/30 % WFI USP
Tipo de recipiente Bolsa en frasco
Descripción Solo para ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
Cantidad 6/Paq.
Volumen (métrico) 900 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ClearKlens IPA VH1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Cada lote se suministra con: certificado de análisis, certificado de esterilidad, certificado de radiación