Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Flow
Descripción
- Detergente cáustico líquido formulado de alta resistencia, resistente al agua dura y de poca espuma para la limpieza CIP
- Se utiliza de 0/7 al 7 % p/p a temperaturas que van desde temperatura ambiente hasta 80 °C, dependiendo de la aplicación, los residuos del producto y la dureza del agua
- Formulado específicamente para proporcionar protección contra la inhibición de incrustaciones durante el paso final de enjuague
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | > 12 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| filtradas por | Sin filtrar |
| Volumen (métrico) | 20 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Clearklens Flow VH20
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide