Learn More
Diversey™ Desinfectante VH9S estéril ClearKlens Cleansinald
BIOPHARMA
Código de producto. 17663085
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17663085 5 L 20 litros
1 options
Código de producto. 17663085 Proveedor Diversey™ N.º de proveedor 100848253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.90€
    222.57€ / 20 litros
    Ahorro 73.33€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Desinfectante listo para su uso con WFI
ClearKlens Cleansinald es un desinfectante para superficies estéril listo para su uso para salas limpias farmacéuticas.
Propiedades clave
  • ClearKlens Cleansinald es una mezcla lista para su uso hecha con aminas de amoníaco cuaternario y alquilo diluidas a 0,5 % v/v con agua para inyectables (WFI).
  • ClearKlens Cleansinald se utiliza para la limpieza y desinfección de paredes, suelos, superficies de trabajo y equipos de proceso en la industria farmacéutica.
  • El concentrado Cleansinald ClearKlens se diluye al 0,5 % con agua para inyectables (WFI), según la Farmacopea Europea, y luego se filtra a 0,22 μm.
Ventajas
  • Listo para su uso
  • Actividad de amplio espectro
  • Baja toxicidad
  • Filtro de 0,22 μm
  • Se entrega con certificado de conformidad
Especificaciones
pH Desde 9 hasta 11,4
Esterilidad Estéril
Composición Mezcla lista para su uso de aminas de amoníaco cuaternario y alquilo diluidas al 0,5 % v/v con agua para inyectable
Tipo de recipiente Recipiente
Cantidad 4 paq.
Volumen (métrico) 5 L