Learn More
CHAPS, Cytiva
Código de producto. 10774737 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10774737 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10774737 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor 17131401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Use CHAPS y Triton X-100 como detergentes en IEF. CHAPS, Cytiva incluye un detergente no iónico o zwitteriónico en la solución de la muestra para asegurar la solubilización completa de la muestra y para prevenir la agregación a través de interacciones hidrófobas.
  • Se utiliza para IEF, PAGE
  • Detergente no iónico o zwitteriónico
  • Especificación analítica de la materia prima suministrada con el producto
  • Parcialmente soluble en agua fría y caliente 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHAPS
CAS 75621-03-3
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C32H58N2O7S
Sinónimo 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
Clave InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Nombre IUPAC 3-[dimetil-[3-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]propil]azanioil]propano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.88