Descripción
- Grandes de 7 in VisioNize™ Pantalla táctil con software de control intuitivo
- Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.000 x g (13.500 rpm)
- Capacidad de hasta 2 L
- Rotores de cubo oscilante con RFID y adaptadores para tubos y botellas de 0,2 mL a 1.000 mL y todo tipo de MTP, PCR o Deepwell placas
- Rotores de ángulo fijo con RFID para biología molecular de alta velocidad en tubos de 1,5 mL a 250 mL
- Refrigeración sostenible basada en CO2 con un rango de temperatura que va de -11 °ºC a +40 °ºC
- Reconocimiento automático de rotores, gestión de la vida útil del rotor y detección de desequilibrios para máxima seguridad operativa
- Gestión de usuarios con múltiples niveles de autorización y inicio de sesión de usuario basado en RFID
- Accionamiento automático de tapa para un manejo seguro y ergonómico, y tapas Pro herméticas Eppendorf QuickLock™ a aerosoles para un manejo rápido con una sola mano
- Conectividad con Eppendorf VisioNize™ y LIMS
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ACT |
| Capacidad | 2 L |
| RCF máx. | 20,018 x g |
| Vel. máx | 13,500 rpm |
| Refrigerado | Sí |
| Características ecológicas | Refrigeración sostenible basada en CO2 |
| Modelo | Centrífuga de sobremesa |
| Nivel de ruido | <62 dBA con S-2xUniversal ID |
| Rotor incluido | No |
| Temporizador | De 1 s a 99 h 59 min. 59 seg., con función de ejecución continua, opción de giro corto, inicio o parada de carrera programada por temporizador |
| Mostrar más |