Learn More
Eppendorf Centrifugadora SpinPro™ 6 R
BIOPHARMA
Código de producto. 31810719 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Rotor incluido:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Rotor incluido Tamaño de la unidad
31810719 UE Sí cada uno
31810725 UE No cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31810719 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor 5960000201
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
La Eppendorf SpinPro™ 6 R está diseñada para científicos modernos, reduciendo los problemas típicos de las centrífugas. Con gestión de vida útil del rotor, QuickLock™ Pro, transmisión eléctrica de tapa, documentación inteligente y refrigeración sostenible, maximiza la comodidad en el laboratorio.
  • Grandes de 7 in VisioNize™ Pantalla táctil con software de control intuitivo
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.000 x g (13.500 rpm)
  • Capacidad de hasta 2 L
  • Rotores de cubo oscilante con RFID y adaptadores para tubos y botellas de 0,2 mL a 1.000 mL y todo tipo de MTP, PCR o Deepwell placas
  • Rotores de ángulo fijo con RFID para biología molecular de alta velocidad en tubos de 1,5 mL a 250 mL
  • Refrigeración sostenible basada en CO2 con un rango de temperatura que va de -11 °ºC a +40 °ºC
  • Reconocimiento automático de rotores, gestión de la vida útil del rotor y detección de desequilibrios para máxima seguridad operativa
  • Gestión de usuarios con múltiples niveles de autorización y inicio de sesión de usuario basado en RFID
  • Accionamiento automático de tapa para un manejo seguro y ergonómico, y tapas Pro herméticas Eppendorf QuickLock™ a aerosoles para un manejo rápido con una sola mano
  • Conectividad con Eppendorf VisioNize™ y LIMS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ACT
Capacidad 2 L
RCF máx. 4,300 x g
Vel. máx 4,600 rpm
Refrigerado Sí
Incluye Rotor S-2xUniversal ID, cubos y adaptadores universales para cónicos de 5 a 50 mL y placas
Modelo Centrífuga de sobremesa
Nivel de ruido <62 dBA con S-2xUniversal ID
Rotor Rotor con cestillo basculante
Rotor incluido Sí
Temporizador De 1 s a 99 h 59 min. 59 seg., con función de ejecución continua, opción de giro corto, inicio o parada de carrera programada por temporizador
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 70,6 x 74,5 x 38,5 cm (27,8 x 29,3 x 15,2 in).
Peso neto 100 kg (220.5 lb.)
Tensión 220/240 V
Vataje 2160 W
Tipo de tapón UE
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa
Intervalo de temperatura (métrico) -10 °C a +40 °C
Tipo de pantalla Pantalla táctil