Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17151842 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Cubos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 mL/15 mL/50 mL
Cubos universales y adaptadores de 1 L (4x), Eppendorf Botellas de 1 L (4 x)
Cubos y adaptadores universales para tubos cónicos de 5 mL/15 mL/50 mL, botellas y placas de 175 - 250 mL
Cubos y adaptadores universales para tubos cónicos y placas de 5 mL/15 mL/50 mL
Rotor
con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales, adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml, adaptadores para frascos de 1000 ml, incl. 4 frascos de 1000 ml
sin rotor
Requisitos eléctricos:
230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
Modelo:
Centrífuga 5910 Ri
Centrífuga 5910 Ri (EU-IVD)
Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Requisitos eléctricos Modelo unitSize
17151842 Cubos y adaptadores universales para tubos cónicos y placas de 5 mL/15 mL/50 mL 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri (EU-IVD) 1 set
17181842 Cubos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 mL/15 mL/50 mL 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri (EU-IVD) 1 set
17101842 Cubos y adaptadores universales para tubos cónicos de 5 mL/15 mL/50 mL, botellas y placas de 175 - 250 mL 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri (EU-IVD) 1 set
17131832 sin rotor 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri (EU-IVD) cada uno
17161832 Rotor 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri 1 set
17191842 Cubos redondos y adaptadores para tubos cónicos de 5 mL/15 mL/50 mL 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri 1 set
17181832 Cubos universales y adaptadores de 1 L (4x), Eppendorf Botellas de 1 L (4 x) 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri 1 set
17141842 Cubos y adaptadores universales para tubos cónicos y placas de 5 mL/15 mL/50 mL 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri 1 set
17111842 Cubos y adaptadores universales para tubos cónicos de 5 mL/15 mL/50 mL, botellas y placas de 175 - 250 mL 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri 1 set
17121852 con rotor S-4 xUniversal, incl. cestillos universales, adaptadores para tubos cónicos de 5 ml/15 ml/50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml, adaptadores para frascos de 1000 ml, incl. 4 frascos de 1000 ml 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri, interfaz táctil 1 set
17121832 sin rotor 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE) Centrífuga 5910 Ri cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 17151842 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5943000319
La Centrifuge 5910 Ri destaca por su pantalla intuitiva y su gama de soluciones innovadoras para usabilidad, documentación y gestión de usuarios. Su amplia gama de rotores basculantes y de ángulo fijo se adapta a un amplio espectro de aplicaciones en un diseño muy compacto.
  • Gran interfaz táctil de 7 in para configuraciones de parámetros ultrarrápidas a través de una función de favoritos única
  • Gestión de usuarios con varios niveles de autorización y funciones de documentación compatibles con los requisitos GLP/GxP
  • Rotores basculantes y adaptadores para tubos y botellas desde 0,2 mL hasta 1000 mL así como todo tipo de MTP, PCR o Deepwell Plates
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de biología molecular de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 250 ml
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 22.132 xg (14.000 rpm)
  • Hermético a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ Tapas y tapones para un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa.
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Rango de temperatura de -°11 C a 40 °C
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
RCF máx. 22.132 x g
Refrigerado Sí
Pantalla Interfaz táctil
Incluye Cubos y adaptadores universales para tubos cónicos y placas de 5 mL/15 mL/50 mL
Modelo Centrífuga 5910 Ri (EU-IVD)
Nivel de ruido < 53 dB(A) con rotor S-4 xUniversal
Perfil (aceleración/frenado) 10/10
Memoria para programas 99
Rotor S-4 xUniversal
Rotor incluido Sí
Intervalo de temperatura -11°C a +40°C
Temporizador De 10 s a 99 h 59 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
Tipo Centrífuga de sobremesa
Anchura exterior (imperial) 28,3 in
Anchura exterior (métrico) 72 cm
Altura exterior (imperial) 14,5 in
Altura exterior (métrico) 37 cm
Fondo (imperial) 25,9 in
Fondo (métrico) 68 cm
Requisitos eléctricos 230 V/ de 50 a 60 Hz (UE)
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz