Learn More
Eppendorf™ Centrífuga 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10595074 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Rotor A-4-62 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL
Rotor A-4-81 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL
Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL
Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm
Sin rotor
Modelo:
Centrífuga 5810
Centrífuga 5810 (EU-IVD)
Centrífuga 5810 R
Centrífuga 5810 R (EU-IVD)
Centrífuga 5810 R, teclado
Refrigerado:
No
Sí
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz (UE)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Modelo Refrigerado Requisitos eléctricos unitSize
10595074 Rotor A-4-62 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10470975 Rotor A-4-81 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15127765 Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
12826213 Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10000461 Sin rotor Centrífuga 5810 (EU-IVD) No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15805113 Rotor A-4-62 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15825113 Rotor A-4-81 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15865113 Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15845113 Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 No 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15885103 Sin rotor Centrífuga 5810 No 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
10052674 Rotor A-4-62 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 R (EU-IVD) Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10012724 Rotor A-4-81 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 R (EU-IVD) Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15137765 Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 R (EU-IVD) Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
12836213 Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 R (EU-IVD) Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
10460713 Sin rotor Centrífuga 5810 R (EU-IVD) Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 PCS
15805123 Rotor A-4-62 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 R Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15825123 Rotor A-4-81 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 R Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15865123 Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos de fondo redondo de 13/16 mm Centrífuga 5810 R Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15845123 Rotor S-4-104 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL Centrífuga 5810 R, teclado Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) 1 set
15885113 Sin rotor Centrífuga 5810 R Sí 230 V, 50/60 Hz (UE) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 10595074 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5810000327
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La centrífuga 5810/5810 R Eppendorf es la centrífuga diaria perfecta para laboratorios con requisitos de rendimiento medio. Tiene un tamaño extremadamente compacto, pero aún así admite tanto tubos como placas.
  • Los rotores de cestillo basculante y adaptadores alojan tubos y frascos de 0,2 ml a 750 ml
  • Rotores de placas para centrifugación de todo tipo de MTP, PCR, cultivo celular o Deepwell Plates
  • Rotores de ángulo fijo para aplicaciones de alta velocidad en tubos de 0,2 ml a 85 ml
  • Alta velocidad de centrifugación de hasta 20.913 x g (14.000 rpm).
  • Hermético a los aerosoles Eppendorf QuickLock™ Tapas y tapas para una fácil operación con una sola mano
  • Tapa de centrífuga con cierre suave.
  • Altura de acceso baja de 29 cm para facilitar la carga y descarga de muestras
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo.
  • Diseño para reducir el espacio en el laboratorio.
  • Reconocimiento automático del rotor y detección de desequilibrio para ofrecer la máxima seguridad.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Tipo de controlador Teclado
    Capacidad 4 x 750 mL
    RCF máx. 20.913 x g
    Vel. máx 14.000 rpm
    Refrigerado No
    Incluye Rotor A-4-62 incluye adaptadores para tubos cónicos de 15/50 mL
    Modelo Centrífuga 5810 (EU-IVD)
    Nivel de ruido < 70 dB(A)
    Tiempo de actividad De 1 a 99 min
    Características de seguridad Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, reconocimiento automático del rotor, tapas de rotor estancas a aerosoles y tapas herméticas a aerosoles, contador
    Estándares EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    Temporizador De 1 a 99 min, con función de ciclo continuo, centrifugación corta
    Ventilado/a Sí
    Anchura exterior (imperial) 21,1 in
    Anchura exterior (métrico) 53.5 cm
    Altura exterior (imperial) 13,6 in
    Altura exterior (métrico) 34.5 cm
    Fondo (métrico) 608 mm
    Peso neto 68 kg
    Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz (UE)
    Tensión 230 V
    Vataje 900 W
    Tipo de producto Centrífugas de sobremesa
    Intervalo de temperatura (métrico) 2°C a 40°C
    Tipo de pantalla LCD grande y luminosa
    Mostrar más Mostrar menos
    La centrífuga 5810/5810 R es una centrífuga no automática para la separación de mezclas de sustancias líquidas del cuerpo humano y está diseñada específicamente para su uso como accesorio junto con un dispositivo de diagnóstico in vitro y para permitir su uso según su finalidad. Este producto cumple los requisitos de la normativa de diagnóstico in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. Las centrífugas Eppendorf están diseñadas exclusivamente para uso en interiores por especialistas capacitados.